Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L20187.06 L20187.14
L20187.06EA 76.4 EUR
L20187.06 L20187.14
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 5202-89-1 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 168-170°/1mm MDL No.: MFCD00007837
Formule: C₈H₈ClNO₂
Kookpunt: 168…170 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 67…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007837
CAS nummer: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4