4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, rods
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
B21083.09 B21083.18
B21083.09EA 26.6 EUR
B21083.09 B21083.18
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, rods
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 101-79-1 Molecular Formula: C12H10ClNO Formula Weight: 219.67 Odour: Odourless Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00043925
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Smeltpunt: 100…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043925
CAS nummer: 101-79-1
EINECS: 202-976-5