4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
B20313.03
B20313.06
B20313.03EA
49.9
EUR
B20313.03
B20313.06
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Purity: 90+%
CAS No.: 4021-50-5
Molecular Formula: C8H5F3OS
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Stench
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 2328411
MDL No.: MFCD00129191
Formule:
C₈H₅F₃OS MW: 206.19 g/mol Kookpunt: 219 °C Smeltpunt: 29…31 °C Dichtheid: 1.310 Vlampunt: 96 °C (204 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00129191 CAS nummer: 4021-50-5 |