Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L19778.06
L19778.14
L19778.06EA
58
EUR
L19778.06
L19778.14
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 319-24-4
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 100-102°/0.5mm
Beilstein Reference: 2803210
MDL No.: MFCD03791308
Formule:
C₈H₈FNO₂ Kookpunt: 100…102 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 21…25 °C Dichtheid: 1,260 Vlampunt: 132 °C (269 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03791308 CAS nummer: 319-24-4 |