4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 372-16-7
Molecular Formula: C7H6F3NS
Formula Weight: 193.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 103°/11mm
Beilstein Reference: 2208859
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040926
Formule:
C₇H₆F₃NS Kookpunt: 103 °C (11 mmHg) Dichtheid: 1,344 Vlampunt: 106 °C (222 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040926 CAS nummer: 372-16-7 EINECS: 206-744-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |