2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H34099.MD
H34099.03
H34099.MDEA
198
EUR
H34099.MD
H34099.03
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 1240257-25-3
Molecular Formula: C6H5F6NS
Formula Weight: 237.16
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD16652511
Formule:
C₆H₅F₆NS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD16652511 CAS nummer: 1240257-25-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |