Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25484.22
B25484.14
B25484.22EA
78
EUR
B25484.22
B25484.14
Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate ≥98%
Ethyl-2-amino-5-iodobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 268568-11-2
Molecular Formula: C9H10INO2
Formula Weight: 291.09
Melting Point: 69-71°
MDL No.: MFCD04038940
Formule:
C₉H₁₀INO₂ Smeltpunt: 69…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038940 CAS nummer: 268568-11-2 |