β,3-Dinitrostyrene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L12304.03
L12304.06
L12304.03EA
89.6
EUR
L12304.03
L12304.06
β,3-Dinitrostyrene ≥98%
β,3-Dinitrostyrene
Purity: 98%
CAS No.: 882-26-8
Molecular Formula: C8H6N2O4
Formula Weight: 194.15
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 2051290
Formule:
C₈H₆N₂O₄ Smeltpunt: 125…127 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052063 CAS nummer: 882-26-8 |