(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L09840.09 L09840.04
L09840.09EA 122 EUR
L09840.09 L09840.04
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 772-59-8 Molecular Formula: C9H8BrNO Formula Weight: 226.08 Melting Point: 50-53° Boiling Point: 175-178°/6mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016391
Formule: C₉H₈BrNO
Kookpunt: 175…178 °C (6 mmHg)
Smeltpunt: 50…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016391
CAS nummer: 772-59-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III