4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
B20938.03 B20938.06
B20938.03EA 17.9 EUR
B20938.03 B20938.06
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97% CAS No.: 57729-79-0 Molecular Formula: C7H4ClF3N2O2 Formula Weight: 240.58 Melting Point: 63-67° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042153
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240.58 g/mol
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042153
CAS nummer: 57729-79-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III