4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33454.03 H33454.06
H33454.03EA 52.9 EUR
H33454.03 H33454.06
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
4-Acetamidobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016868
CAS nummer: 16375-88-5