Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 39225-17-7
Molecular Formula: C11H16ClO3P
Formula Weight: 262.67
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₆ClO₃P Kookpunt: 153…155 °C (0,6 mmHg) Dichtheid: 1,082 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051568 CAS nummer: 39225-17-7 EINECS: 254-365-8 |