Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
L05226.09
L05226.18
L05226.09EA
67
EUR
L05226.09
L05226.18
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate 98
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1145-93-3
Molecular Formula: C12H19O4P
Formula Weight: 258.25
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₉O₄P MW: 258.25 g/mol Kookpunt: 136…138 °C (0.7 mmHg) Dichtheid: 1.500 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015662 CAS nummer: 1145-93-3 EINECS: 214-548-5 |