6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L16093.06
L16093.14
L16093.06EA
47.1
EUR
L16093.06
L16093.14
6-Bromo-2-naphthoic acid ≥98%
6-Bromo-2-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5773-80-8
Molecular Formula: C11H7BrO2
Formula Weight: 251.08
Melting Point: 292-296°
Beilstein Reference: 2328940
Formule:
C₁₁H₇BrO₂ Smeltpunt: 292…296 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01075720 CAS nummer: 5773-80-8 |