Methyl-2-naphthoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L09973.03
L09973.06
L09973.03EA
25.4
EUR
L09973.03
L09973.06
Methyl-2-naphthoate ≥99%
Methyl-2-naphthoate
Purity: 99%
CAS No.: 2459-25-8
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00017345
Formule:
C₁₂H₁₀O₂ Kookpunt: 290 °C Smeltpunt: 75…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017345 CAS nummer: 2459-25-8 |