6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L14610.03
L14610.06
L14610.03EA
46.9
EUR
L14610.03
L14610.06
6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2471-70-7
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2211233
Formule:
C₁₂H₁₀O₃ Smeltpunt: 192…194 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00092750 CAS nummer: 2471-70-7 |