1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
A18726.06 A18726.14
A18726.06EA 33.4 EUR
A18726.06 A18726.14
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥99%
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Purity: 99% CAS No.: 893-33-4 Molecular Formula: C14H9F3O2 Formula Weight: 266.22 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD00054501
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054501
CAS nummer: 893-33-4