Thiophen-3-acetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-(Thiophen-3-yl)acetonitrile, 3-Thiopheneacetonitrile
A12805.06
A12805.14
A12805.06EA
63.6
EUR
A12805.06
A12805.14
Thiophen-3-acetonitrile ≥98%
Thiophen-3-acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 13781-53-8
Molecular Formula: C6H5NS
Formula Weight: 123.18
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 240-242°
Beilstein Reference: 107774
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00005471
Formule:
C₆H₅NS Kookpunt: 240…242 °C Dichtheid: 1,080 Vlampunt: 119 °C (246 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005471 CAS nummer: 13781-53-8 EINECS: 237-433-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |