2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Acetylbenzothiophene
B21173.06 B21173.03
B21173.06EA 160 EUR
B21173.06 B21173.03
2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 22720-75-8 Molecular Formula: C10H8OS Formula Weight: 176.23 Melting Point: 86-88° MDL No.: MFCD00090217
Formule: C₁₀H₈OS
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00090217
CAS nummer: 22720-75-8
EINECS: 245-177-7