Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42397.22 42397.36 42397.A4
42397.22EA 43.6 EUR
42397.22 42397.36 42397.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Formule: (C₅H₉NO)x
MW: 200000 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 25805-17-8