Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~500,000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42398.22
42398.36
42398.A4
42398.22EA
43.5
EUR
42398.22
42398.36
42398.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~500,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
CAS No.: 25805-17-8
Molecular Formula: [-N(COC2H5)CH2CH2-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00134377
Formule:
(C₅H₉NO)x MW: 200000 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
25805-17-8 |