Meet-decades
Leverancier: ELC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DC05 DL07 DR04 DR05 DR06 DR07 DR08
139-0397EA 428 EUR
139-0397 139-0421 139-0398 139-0422 139-0423 139-0399 139-0401
Meet-decades
Educatief materiaal Educatief materiaal over fysica Leeractiviteiten voor elektriciteit/magnetisme
Meet-decades voor het testen van elektronische circuits met verschillende weerstand, capacitantie of zelfinductie.
  • Robuuste schakelaars met metalen lijsten en gouden contacten
  • Veiligheidsstekkerdozen
  • Voorpaneel past in een standaard subrek
  • Voldoet aan EN 61010-1
Capacitance decade box: Max voltage: 300 V DC or 230 V AC; high accuracy 1% and low temperature coefficient; discharge button.
Inductance decade box: Accuracy: 5%; inductors wound round a ferrite pot core - Q factor between 55 and 100; max voltage 150 V AC/DC or 250 V AC/DC with earthMore Product Information