Handschoenen voor algemeen gebruik, Edge® 48-913
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
48-913/11 48-913/10 48-913/8 48-913/9
ANSE48-913/11EA 35.2 EUR
ANSE48-913/11 ANSE48-913/10 ANSE48-913/8 ANSE48-913/9
Handschoenen voor algemeen gebruik, Edge® 48-913
Handschoenen
Deze handschoenen met ¾ nitril coating en katoenen jerseyvoering bieden goede bestendigheid tegen schurende materialen.
  • Zeer flexibel
  • Geschikt voor middelzware en zware hanteringen
  • Olieafstotend
Ideaal voor de extractie van grondstoffen, het gieten van gietvormen, basisassemblage, magazijnwerk, reparatie en onderhoud.
Certificaten: EN 388:2016 (3111B), Cat. II