Handschoenen voor algemeen gebruik, ActivArmr® 52-502
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
52-547/10 52-547/9
ANSE52-547/10EA 92.5 EUR
ANSE52-547/10 ANSE52-547/9
Handschoenen voor algemeen gebruik, ActivArmr® 52-502
Handschoenen
Deze katoenen jersey handschoenen met nitril coating stoot efficiënt vet, olie en vuil af en vervangt de klassieke leren handschoen voor algemeen gebruik bij middelzware toepassingen.
  • Flexibeler, comfortabeler en veel slijtvaster dan leren handschoenen
  • De hoogwaardige nitril impregnatie biedt een superieure schuurbestendigheid en goede scheur-, snij- en perforatiebescherming
  • De zachte, flexibele jerseyvoering biedt een nauwsluitende, comfortabele pasvorm en beschermt de hand tegen stoten
  • De voering absorbeert zweet waardoor de hand langer droog en comfortabel blijft
  • De uitstekende droge grip maakt het hanteren sneller en eenvoudiger
  • Veilig machinewasbaar: krimpvrij, blijvend soepel en vormvast
Ideaal voor de assemblage van metalen onderdelen en componenten, gas- en elektriciteitswerken, booreilanden, de hantering van lichte gietvormen, metalen onderdelen en koude componenten, spuitgieten, mijnbouw en magazijnwerk.
Certificaten: EN 388:2016 (3111A); Cat. II