HPLC-kolommen, Accucore™-XL C18 en XL C8
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
74104-012101 74104-013001 74104-014001 74104-052130 74104-102130 74104-103030 74104-104630 74104-153030 74104-154630 74104-253030 74104-254630 74204-012101 74204-013001 74204-014001 74204-053030 74204-104630 74204-153030 74204-154630 74204-254630
554-2263EA 530 EUR
554-2263 554-2264 554-2265 554-2239 554-2240 554-2244 554-2248 554-2245 554-2249 554-2246 554-2250 554-2266 554-2267 554-2268 554-2254 554-2260 554-2256 554-2261 554-2262
HPLC-kolommen, Accucore™-XL C18 en XL C8
Kolommen voor chromatografie
Op basis van Core Enhanced Technology met behulp van vaste kerndeeltjes van 4 µm kunnen gebruikers van conventionele HPLC-methoden deze kolommen gebruiken voor prestaties die de prestaties van kolommen verpakt met volledig poreuze deeltjes van 5, 4 of zelfs 3 µm ver overtreffen. Zeer hoge scheidingsefficiëntie met behulp van standaard HPLC-instrumenten en omstandigheden bieden een hogere piekresolutie en lagere detectielimieten. Een zeer stabiel verpakt bed zorgt voor uitzonderlijk robuuste kolommen die een uitstekende reproduceerbare retentie en respons laten zien.
  • Economical and easy to use
  • Compatible with Uniguard™ direct-connection and stand-alone holders
  • Recommended for analytes with moderate hydrophobicity
  • Same System, Same Method, Better Results
Accucore™ XL C18: Optimale retentie van niet-polaire verbindingen. Hydrofoob interactiemechanisme. Scheidt een breed scala aan analyten
Accucore™ XL C8: Selectiviteit vergelijkbaar met C18 met lagere retentie. Aanbevolen voor analyten met gemiddelde hydrofobiciteit.