VWR®, Vinylhandschoenen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
112-2762EA 12.7 EUR
112-2762 112-2763 112-2772 112-2761 112-2759 112-2758
VWR®, Vinylhandschoenen
Handschoenen
Ambidextere, duurzame handschoenen die ideaal zijn voor voedselverwerking, catering- en keukenwerk en ook medische toepassingen met een laag risico. Ze zijn gemaakt van vinyl en vrij van latexeiwitten en versnellers.
  • Niet-steriel, gepoederd of poedervrij
  • Bijzonder huidvriendelijk voor gebruikers met latexallergie
  • Opgerolde manchetten minimaliseren het risico op scheuren
  • Glad oppervlak
  • Niveau 2 – AQL 1,5
Certificaten: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; PPE Cat. I
Voedselcontact goedgekeurd volgens verordening EG 1935/2004 (niet-vette voeding).
Opgelet: * Dikte is dubbel gemeten, minimumwaarden.