Flesdopdispensers, Finnpipette™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4421120 4421130 4421140 4421150 4421160 4421170
LABS4421120EA 435 EUR
LABS4421120 LABS4421130 LABS4421140 LABS4421150 LABS4421160 LABS4421170
Flesdopdispensers, Finnpipette™
Flesdispensers
Deze bottle-top dispenser is een uitstekend middel om vloeistoffen uit reagensflessen te doseren en is beschikbaar in 6 verschillende modellen.
  • Ergonomisch ontworpen, antislip handgreep
  • Uitstekende chemische en thermische bestendigheid
  • De volumes zijn geheel reproduceerbaar
  • Geribbelde zuigslang voor opzuiging zonder luchtbellen
Ze zijn volledig autoclaveerbaar zonder te demonteren en hebben een nauwkeurig zelfsluitend systeem in de volume-insteling.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering IRECS