pH/mV/°C-meters, tafelmodel, SevenExcellence™ S400
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30046242 30046240 30046241 30092982
662-1467EA 3180 EUR
662-1467 662-1464 662-1466 662-2000
pH/mV/°C-meters, tafelmodel, SevenExcellence™ S400
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze meters meten niet alleen pH en ORP met klassieke sensoren, maar ze bieden ook ondersteuning voor pH-meting met ISFET-technologie. De instrumenten kunnen effectief omgaan met complexe toepassingen en strenge eisen in gereguleerde markten en met routinemeettaken in laboratoria.
  • Groot kleurenscherm, gebruiksvriendelijk aanraakscherm en menuhelpfunctie in 10 talen
  • Concept voor flexibele methoden (17 vooraf gedefinieerde en 50 door de gebruiker gedefinieerde methoden) voor hoge reproduceerbaarheid en beveiliging
  • Geschikt voor drie modules in willekeurige