Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
87-650/7.5-8 87-665/9.5-10 87-650/8.5-9 87-650/9.5-10 87-665/6.5-7 87-665/8.5-9 87-665/7.5-8 87-650/6.5-7
112-6442EA 0 EUR
112-6442 ANSE87-665/9.5-10 112-6443 112-6444 ANSE87-665/6.5-7 ANSE87-665/8.5-9 ANSE87-665/7.5-8 112-6441
Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Handschoenen
Deze natuurrubberhandschoenen bieden uitstekende gevoeligheid gecombineerd met superieure treksterkte.
  • De pure katoenvlokvoering is zacht, niet-irriterend en uitermate comfortabel
  • Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties te verkleinen
  • Katoenvlokvoering voor meer comfort
Ideaal voor lichte montagewerkzaamheden, de olie- en benzine-industrie, reinigingswerkzaamheden, chemische hanteringen en chemische raffinage.
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421; Cat. III; AQL 0,65