VWR®, Dragers voor biologische Specimens
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-1988EA 152 EUR
720-1988 720-1989
VWR®, Dragers voor biologische Specimens
Dragers Flessendragers
Robuuste container voor het transport van biologische monsters genomen bij de patiënt thuis.
  • Opklapbare handgreep voor eenvoudige stapelbaarheid van meerdere eenheden
  • Lugs om het stapelen te vergemakkelijken en afneembaar deksel om het schoonmaken te vergemakkelijken
  • Biohazard symbool; personaliseerbaar met eigen gegevens / logo
  • Schokbestendige constructie in lichtgewicht materiaal
  • Uitgerust met speciale afdichting om te garanderen dat de drager luchtdicht blijft conform de veiligheidsnormen
  • Te volgen noodprocedures staan aan de zijkant in het geval van containerbreuk
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable