Afvalzakken, Biohazard met of zonder sterilisatie-indicator strip
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-0714EA 109 EUR
129-0714 129-0712 129-0713 129-0715
Afvalzakken, Biohazard met of zonder sterilisatie-indicator strip
Zakken Afvalzakken
Deze zakken zijn ideaal voor het autoclaveren van PS containers en andere items die gecontamineerd zijn door pathogene agentia (Petrischalen, microtiterplaten, pipetten, flessen, buisjes, etc.). Ze kunnen gebruikt worden voor het bekomen en behouden van steriele omstandigheden. Uit kunststof, wit.
  • Temperatuurbestendig tot 121 °C in autoclaaf
  • Verkrijgbaar met of zonder sterilisatie-indicator strip
  • Witte kleur
  • Instructies geprint op de zak