Handschoenvoeringen, FiberTuf® 76-501
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
76-501/7 76-501/8 76-501/9 76-501/10
112-4361EA 39.9 EUR
112-4361 112-4362 112-4363 112-4360
Handschoenvoeringen, FiberTuf® 76-501
Handschoenen
De FiberTuf® handschoenen zijn gemaakt van nieuwe aromatische polyestervezels en ontworpen voor optimale resultaten bij droge toepassingen die lichte mechanische bescherming, comfort en een goede grip vereisen.
  • Ze bieden betere prestaties en duurzaamheid dan katoenen, nylon en polyamide handschoenen
  • Ze kunnen gebruikt worden als enige handschoen of onderhandschoen om te beschermen tegen koude bij alle mogelijke toepassingen
  • PVC noppencoating voor een goede grip
Ideaal voor algemene hantering, verpakking en lichte assemblagetoepassingen.
Order Now
Specificaties
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Polyester
Steken per inch (Gauge) 13
Manchetstijl Gebreide manchet
EN-norm EN 388:2016 (214XA)