Onderhandschoenen, ActivArmr® 78-110
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
78-110/7 78-110/9
112-0151EA 6.4 EUR
112-0151 112-0152
Onderhandschoenen, ActivArmr® 78-110
Handschoenen
Deze temperatuurbestendige gebreide handschoenen gemaakt van synthetische Thermolite® vezels zijn ideaal voor niet-steriele en droge voedselhanteringen in bevroren of gekoelde omstandigheden.
  • De speciale vezels met holle kern bieden de beste thermische isolatie tussen de huid en de omgeving
  • De snelle afvoer van zweet doorheen de vezels houdt de lichaamstemperatuur op peil
  • Naadloos ontwerp om ongemak of huidirritatie te voorkomen
  • Wasbaar op maximaal 40 °C met gewone wasmiddelen
  • Ambidexter, elastische manchet
De handschoenen kunnen gedragen worden als enige handschoen of onderhandschoen om te beschermen tegen koude bij alle mogelijke toepassingen.
Certificaten: EN 388:2016 (214XA), EN 511 (010), EN 407 (X1XXXX); Cat. II
Goedgekeurd voor voedselcontact