Handschoenen voor algemeen gebruik, ActivArmr® 80-100
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
80-100/10 80-100/7 80-100/9 80-100/8 80-100/11 80-100/6
ANSE80-100/10EA 60.2 EUR
ANSE80-100/10 ANSE80-100/7 ANSE80-100/9 ANSE80-100/8 ANSE80-100/11 ANSE80-100/6
Handschoenen voor algemeen gebruik, ActivArmr® 80-100
Handschoenen
Thanks to its natural rubber coating, the Ansell ActivArmr® 80-100 glove delivers excellent overall mechanical performance for maximal protection and durability.
  • De natuurrubber coating zorgt voor uitstekende mechanische prestaties voor maximale bescherming en duurzaamheid
  • De gerimpelde afwerking van de latex coating geeft de handschoen een uitstekende grip in zowel droge als natte omstandigheden
  • Het binnenoppervlak van de automatisch gebreide voering heeft een optimale spanning voor een uitstekende pasvorm en flexibiliteit
Recommended for: Seizing rough blocs and cylinders; seizing and finishing structural parts; loading and unloading rough parts or boxes; picking parts and accessories; final assembly; loading raw material; unloading worked parts.
Certificaten: EN 388:2016 (2242B); Cat. II