Span® 85
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Arlacel 85, Sorbitan trioleate
S0064-25G
S0064-500G
TCIAS0064-25GEA
18.7
EUR
TCIAS0064-25G
TCIAS0064-500G
Span® 85
Span® 85
Formule:
C₆₀H₁₀₈O₈ Kookpunt: ? 100 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –23°C Dichtheid: 0,95 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 253°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00133820 CAS nummer: 26266-58-0 EINECS: 247-569-3 |
Specification Test Results
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Saponification Value | 163.0 to 190.0 |