Span® 40
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sorbitan monopalmitate, Arlacel 40
S0061-25G S0061-500G
TCIAS0061-25GEA 18.7 EUR
TCIAS0061-25G TCIAS0061-500G
Span® 40
Span® 40
Formule: C₂₂H₄₂O₆
Kookpunt: ? 100 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: ≥ 149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080946
CAS nummer: 26266-57-9
EINECS: 247-568-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to Brown to Dark green pellet
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Saponification Value 135.0 to 158.0