(±)-2-Methyl-1-butanol ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M0175-25ML M0175-500ML
TCIAM0175-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0175-25ML TCIAM0175-500ML
(±)-2-Methyl-1-butanol ≥97.0% (by GC)
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₂O
Kookpunt: 128°C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004743
CAS nummer: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&vid=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %