Styreen ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
S0095-25ML
S0095-500ML
TCIAS0095-25MLEA
17.6
EUR
TCIAS0095-25ML
TCIAS0095-500ML
Styreen ≥99.0% (by GC) stabilised
Styreen
Formule:
C₈H₈ Kookpunt: 145°C Smeltpunt: –31°C Dichtheid: 0,906 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 32°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00008612 CAS nummer: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 UN: 2055 ADR: 3,III Merck Index: 14,08860 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |