(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0710-25G D0710-500G D0710-100G
TCIAD0710-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0710-25G TCIAD0710-500G TCIAD0710-100G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (by GC)
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formule: C₆H₁₂O₃
Kookpunt: 80°C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 80°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063238
CAS nummer: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&vid=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %