1-Iodoheptane ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper chip
I0320-25G I0320-500G
TCIAI0320-25GEA 27.5 EUR
TCIAI0320-25G TCIAI0320-500G
1-Iodoheptane ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Iodoheptane
Formule: C₇H₁₅I
Kookpunt: 204 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –48 °C
Dichtheid: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 78°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001104
CAS nummer: 4282-40-0
EINECS: 224-285-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2abde8a66d7ff6986e641a8fcf39a3ec0d0648d2&vid=992cdd0e2fe1f646d7528034aefa6020269c56de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %