1-Iodooctane ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Stabilisatie:
Stabilised with copper chip
I0321-25G
I0321-500G
I0321-100G
TCIAI0321-25GEA
18.7
EUR
TCIAI0321-25G
TCIAI0321-500G
TCIAI0321-100G
1-Iodooctane ≥97.0% (by GC) stabilised
1-Iodooctane
Formule:
C₈H₁₇I Kookpunt: 226°C Smeltpunt: –46 °C Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 87°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001105 CAS nummer: 629-27-6 EINECS: 211-084-5 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light red clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |