1-Iodopropane ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Stabilisatie:
Stabilised with copper chip
I0068-25G
I0068-500G
I0068-100G
TCIAI0068-25GEA
72.6
EUR
TCIAI0068-25G
TCIAI0068-500G
TCIAI0068-100G
1-Iodopropane ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Iodopropane
Formule:
C₃H₇I Kookpunt: 102°C Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 1,741 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 44°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001095 CAS nummer: 107-08-4 EINECS: 203-460-2 UN: 2392 ADR: 3,III Merck Index: 14,07862 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |