n-Nonane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
N0286-25ML
N0286-500ML
N0286-100ML
TCIAN0286-25MLEA
19.8
EUR
TCIAN0286-25ML
TCIAN0286-500ML
TCIAN0286-100ML
n-Nonane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
n-Nonane
Formule:
H₃C(CH₂)₇CH₃ MW: 128.26 g/mol Kookpunt: 150°C Smeltpunt: –51°C Vlampunt: 31°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009574 CAS nummer: 111-84-2 EINECS: 203-913-4 UN: 1920 ADR: 3 III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |