n-Pentadecane ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P0606-25ML P0606-500ML P0606-100ML
TCIAP0606-25MLEA 31.9 EUR
TCIAP0606-25ML TCIAP0606-500ML TCIAP0606-100ML
n-Pentadecane ≥99.0% (by GC)
n-Pentadecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Kookpunt: 270°C
Smeltpunt: 13…15 °C
Dichtheid: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 120°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008990
CAS nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a627f27b663565d4ef1844f1f2afcb4927d99e0&vid=8e8f6209f105381b655fb68f4c6c2af9dd29763c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %