n-Tridecaan ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tridecane
T0411-25ML T0411-500ML T0411-100ML
TCIAT0411-25MLEA 20.9 EUR
TCIAT0411-25ML TCIAT0411-500ML TCIAT0411-100ML
n-Tridecaan ≥99.0% (by GC)
n-Tridecaan
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Kookpunt: 235°C
Smeltpunt: –5°C
Dichtheid: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008979
CAS nummer: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48cbecccfe0ace32eef91ddece3b594ec13845b6&vid=3bc407159413190273f4abf338f3cb68f565ad59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %