1,4-Dioxaan ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilisatie:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
D0860-25G
D0860-500G
TCIAD0860-25GEA
19.8
EUR
TCIAD0860-25G
TCIAD0860-500G
1,4-Dioxaan ≥99.0% (by GC) stabilised
1,4-Dioxaan
Formule:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Kookpunt: 101°C Smeltpunt: 11.8 Vlampunt: 12°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006571 CAS nummer: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3 II Merck Index: 14,03300 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |