di-Lithiumtetraboraat
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
96149.D9
96149.A1
96149.D9EA
0
EUR
96149.D9
96149.A1
di-Lithiumtetraboraat
di-Lithium tetraborate
Formule:
Li₂B₄O₇ Smeltpunt: 918 °C Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011083 CAS nummer: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |