di-Lithiumtetraboraat
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
96569.A1EA 0 EUR
96569.A1 96569.D9
di-Lithiumtetraboraat
di-Lithium tetraborate
Formule: Li₂B₄O₇
MW: 169,12 g/mol
Smeltpunt: 918 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011083
CAS nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524