2-Decyn-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L05523.06 L05523.14
L05523.06EA 57.2 EUR
L05523.06 L05523.14
2-Decyn-1-ol ≥97%
2-Decyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 4117-14-0 Molecular Formula: CH3(CH2)6C≡CCH2OH Formula Weight: 154.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4585 Boiling Point: 114-116°/6mm Beilstein Reference: 1852842 MDL No.: MFCD00041567
Formule: C₁₀H₁₈O
Kookpunt: 114…116 °C (6 mmHg)
Dichtheid: 0,855
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041567
CAS nummer: 4117-14-0