3-Decyn-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20837.06
B20837.14
B20837.06EA
61.6
EUR
B20837.06
B20837.14
3-Decyn-1-ol ≥97%
3-Decyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 51721-39-2
Molecular Formula: CH3(CH2)5C≡CCH2CH2OH
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 129-130°/20mm
Beilstein Reference: 1750909
MDL No.: MFCD00040917
Formule:
C₁₀H₁₈O Kookpunt: 129…130 °C (20 mmHg) Dichtheid: 0,871 Vlampunt: 106 °C (222 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040917 CAS nummer: 51721-39-2 |